Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 155.23 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 137…139 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797825
Číslo CAS: 317-46-4