Tlačiť
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 58.16 EUR
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Teplota varu: 150…151 °C
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000304
Číslo CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
OSN: 1993
ADR: 3,III