Tlačiť
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 144.81 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Teplota varu: 234 °C/765mmHg
Hustota: 1,724 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061136
Číslo CAS: 38573-88-5