Tlačiť
2-Fluoro-m-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 92.93 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.1384 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782078
Číslo CAS: 185147-07-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III