Tlačiť
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.04 g/mol
Teplota tavenia: 25…26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864662
Číslo CAS: 874285-03-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III