Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 1392.7 EUR
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Vzorec: C₅H₅BrClF₃
Teplota varu: 74…75 °C/93mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153682
Číslo CAS: 356-73-0