Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 28.24 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782070
Číslo CAS: 916792-07-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III