Tlačiť
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 124.57 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Mw: 209.44
Teplota varu: 188…194 °C
Hustota: 1.727 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051794
Číslo CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
OSN: 3082
ADR: 9+EHS III