Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 86.24 EUR
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051707
Číslo CAS: 201849-14-1