Tlačiť
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 163.26 EUR
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Teplota tavenia: 41…43 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070746
Číslo CAS: 195191-47-0