Tlačiť
2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1362-100G PC1362-25G PC1362-5G
APOSPC1362-100GEA 242.68 EUR
APOSPC1362-100G APOSPC1362-25G APOSPC1362-5G
2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
2-Bromo-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458010
Číslo CAS: 59907-13-0