Tlačiť
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 33.17 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
Teplota varu: 195 °C
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000601
Číslo CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2