Tlačiť
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 64.98 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Teplota varu: 154…156 °C
Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000398
Číslo CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
OSN: 1993
ADR: 3,III