Tlačiť
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 117.76 EUR
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Teplota varu: 98 °C/16mmHg
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1644-88-8