Tlačiť
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
PC1340-1KG PC1340-250G PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA 224.23 EUR
APOSPC1340-1KG APOSPC1340-250G APOSPC1340-500G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Teplota varu: 154…156 °C
Hustota: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000380
Číslo CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
OSN: 1993
ADR: 3,III