Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 43.26 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.02
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095347
Číslo CAS: 1735-53-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III