Tlačiť
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 397.91 EUR
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄H₂F₈O₃S
Teplota varu: 102…105 °C/740mmHg
Hustota: 1,702 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862006
Číslo CAS: 6401-00-9
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II