Tlačiť
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 233.13 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.1600 g/mol
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569309
Číslo CAS: 2967-72-8