Tlačiť
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 33.17 EUR
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol 98%
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Teplota varu: 220…225 °C
Teplota tavenia: 34…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792428
Číslo CAS: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7