Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 24.95 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 114…116 °C/24mmHg
Teplota tavenia: 63…64 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215833
Číslo CAS: 350-31-2