Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 49.67 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Mw: 257.4
Teplota varu: 45…50 °C/14mmHg
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008269
Číslo CAS: 25561-30-2
OSN: 2924
ADR: 3+8 III