Tlačiť
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 159.02 EUR
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Vzorec: C₄H₂F₆O₃
Mw: 212.05 g/mol
Teplota varu: 153…156 °C
Teplota tavenia: 77…84 °C
Hustota: 1.183 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190631
Číslo CAS: 662-22-6
OSN: 3261
ADR: 8 III