Tlačiť
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 72.9 EUR
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Vzorec: C₄H₅F₆N
Mw: 181.08 g/mol
Teplota varu: 70…71 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042094
Číslo CAS: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
OSN: 2924
ADR: 3+8 III