Tlačiť
2,2-Difluoropropanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluoropropan-1-ol
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 26.55 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Vzorec: C₃H₆F₂O
Teplota varu: 97…99 °C
Hustota: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 31,1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782150
Číslo CAS: 33420-52-9
OSN: 1987
ADR: 3,III