Tlačiť
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 122.74 EUR
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉GaO₉S₃
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093898
Číslo CAS: 74974-60-0
OSN: 3260
ADR: 8,III