Tlačiť
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
PC1240-25G PC1240-5G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 104.69 EUR
APOSPC1240-25G APOSPC1240-5G APOSPC1240-100G
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075040
Číslo CAS: 55758-32-2