Tlačiť
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.15 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863162
Číslo CAS: 3093-97-8