Tlačiť
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Bismuth(III) fluoride
Vzorec: BiF₃
Mw: 265.98
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 727 °C
Hustota: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010893
Číslo CAS: 7787-61-3
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305