Tlačiť
Bismuth(V) fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 455.84 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V) fluoride 95%
Bismuth(V) fluoride
Vzorec: BiF₅
Mw: 303.97
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 550 °C (subl.)
Hustota: 5.55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015967
Číslo CAS: 7787-62-4
Merck Index: 12,01315