Tlačiť
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 113.12 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Vzorec: C₁₂H₆F₁₂O₂
Teplota varu: 209 °C
Hustota: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042090
Číslo CAS: 802-93-7