Tlačiť
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Vzorec: C₁₂H₈F₂O
Teplota varu: 232…240 °C/743mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013552
Číslo CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6