Tlačiť
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂
Mw: 334.2600 g/mol
Teplota tavenia: 195…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039146
Číslo CAS: 1095-78-9