Tlačiť
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(2-aminophenol), 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 124.57 EUR
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Mw: 366.26 g/mol
Teplota tavenia: 243 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039147
Číslo CAS: 83558-87-6