Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC1216-100G PC1216-25G PC1216-500G
APOSPC1216-100GEA 120.97 EUR
APOSPC1216-100G APOSPC1216-25G APOSPC1216-500G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.1187 g/mol
Teplota tavenia: 178…179 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01529657
Číslo CAS: 328-90-5