Tlačiť
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 26.55 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Teplota varu: 120…125 °C/17mmHg
Teplota tavenia: 27…32 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797501
Číslo CAS: 97509-75-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III