Tlačiť
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Teplota tavenia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236213
Číslo CAS: 104197-13-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III