Tlačiť
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 120.97 EUR
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Mw: 333.31 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00797557
Číslo CAS: 82317-83-7