Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 198.96 EUR
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632197
Číslo CAS: 1009-35-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III