Tlačiť
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 183.31 EUR
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₄FNO
Mw: 125.1000 g/mol
Teplota varu: 52 °C/0.53mmHg
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06410677
Číslo CAS: 131747-69-8