Tlačiť
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 226.72 EUR
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃NSi
Mw: 253.73 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763705
Číslo CAS: 205444-18-4