Tlačiť
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 509.43 EUR
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₆H₅FO₂S
Teplota varu: 203…204 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007412
Číslo CAS: 368-43-4
OSN: 3265
ADR: 8,II