Tlačiť
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Teplota tavenia: 71…79 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234072
Číslo CAS: 2247-88-3