Tlačiť
4,5-Difluorophthalic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 647.41 EUR
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
4,5-Difluorophthalic anhydride 95%
4,5-Difluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₂F₂O₃
Teplota tavenia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08695033
Číslo CAS: 18959-30-3