Tlačiť
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Difluorophenylacetylene
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 228.24 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₈H₄F₂
Teplota varu: 54 °C/2mmHg
Hustota: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059511
Číslo CAS: 143874-13-9
OSN: 1993
ADR: 3,II