Tlačiť
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-10G PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-10GEA 819.95 EUR
APOSPC1155-10G APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00466240
Číslo CAS: 350-27-6
OSN: 1759
ADR: 8 III