Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 82.92 EUR
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.0600 g/mol
Teplota tavenia: 63…66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03730100
Číslo CAS: 157014-35-2
OSN: 3261
ADR: 8 III