Tlačiť
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 75.01 EUR
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059509
Číslo CAS: 76609-34-2
OSN: 1760
ADR: 8,III