Tlačiť
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 76.61 EUR
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059508
Číslo CAS: 61397-54-4
OSN: 3265
ADR: 8,III