Tlačiť
Chlorofluoroacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 428.4 EUR
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂ClFO₂
Teplota varu: 162 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00871521
Číslo CAS: 471-44-3
OSN: 3265
ADR: 8,III