Tlačiť
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Teplota tavenia: 89…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06246886
Číslo CAS: 1007605-44-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III